Learn More
TNFRSF25 rekombinantes, humanes Protein, hIgG1-Fc-Tag, Invitrogen Sino Biological
Dieses rekombinante Protein wird aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne von humanem TNFRSF25 (NP_003781.1) (Met 1-Gln 199) kodiert, die am C-Terminus mit dem Fc-Bereich des humanen IgG1 fusioniert
Marke:  Invitrogen 12095H02H25
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15265745
  • 211.00 CHF / 25 Mikrogramm
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-Superfamilie, Mitglied 25 (TNFRSF25), rekombinantes humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine als Proteinstandard und in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie eingesetzt werden.
  • Aktivität: Die Aktivität dieses Proteins wurde nicht getestet
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
8718
PAGE
5 x 5μ g
C-Terminal
<1 EU/μg
Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-Superfamilie, Mitglied 25
Assay-Standard
Säugetiere
Lyophilisiert
46 kDa
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.
Verkürzt/rekombinant
RP4-650H14.2, APO-3, DDR3, DR3, LARD, TNFRSF12, TR3, TRAMP, WSL-1, WSL-LR
TNFRSF25
Zytokine und Rezeptoren
IgG1-Fc-Tag