Learn More
TNFRSF17 rekombinantes humanes Protein, hIgG1-Fc.His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne des humanen TNFRSF17 (NP_001183.2) (Met1-Ala 54) kodiert, die mit dem Polyhistidin-getaggten Fc-Bereich des humanen IgG1 am C-Terminus und einem Signalpeptid am N-Terminus fusioniert
Marke:  Invitrogen 10620H03H25
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15266995
  • 210.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
23-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-Superfamilie, Mitglied 17 (TNFRSF17), rekombinantes humanes Protein, wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA; immobilisiertes rekombinantes humanes TNFSF13B/BAFF bei 1 μg/ml (100 μl/Well) kann humanes TNFRSF17 binden, der ED-Wert50 von humanem TNFRSF17 beträgt 0.07 μg/ml
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
TNF-Rezeptoren
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
34 kDa
5 x 5μ g
<1 EU/μg
Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-Superfamilie, Mitglied 17
His-Tag/IgG1-Fc-Tag
Zytokine und Rezeptoren/CD-Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥85 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
TNFRSF17, BCM, BCMA, CD269
TNFRSF17