Learn More
TNFRSF10D (TRAILR4), rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne von humanem TNFRSF10D (NP_003831.2) (Met1-His 211) kodiert und am C-Terminus zu einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10413H08H25
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15275365
  • 211.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
18-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tumor-Nekrose-Faktor Rezeptor Superfamilie, Mitglied 10D, Köder mit abgeschnittener Death Domain (TNFRSF10D), rekombinantes humanes Protein, wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA; immobilisiertes humanes TNFSF10D bei 10 μg/ml (100 μl/Well) kann biotinyliertes TNFSF10 mit einem linearen Bereich von 0.625-40 ng/ml binden
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
TNF-Rezeptoren
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
18.4 kDa
5 x 5μ g
<1 EU/μg
Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-Superfamilie, Mitglied 10d, Köder mit abgeschnittener Todesdomäne
His-Tag
Zytokine und Rezeptoren/CD-Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥85 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
TNFRSF10D, CD264, DCR2, TRAILR4, TRUNDD
TNFRSF10D