Learn More
TNFRSF10B rekombinantes humanes Protein, His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne des humanen TNFRSF10B (NP_003833.3) (Met 1-Glu 182) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert ist
Marke:  Invitrogen 10465H08H25
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15275465
  • 204.00 CHF / 25 Mikrogramm
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-Superfamilie Mitglied 10B (TNFRSF10B), rekombinantes humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA; immobilisiertes humanes TNFSF10B bei 10 μg/ml (100 μl/Well) kann biotinyliertes TNFSF10 mit einem linearen Bereich von 0.625-20 ng/ml binden
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
15.8 kDa
5 x 5μ g
TNF-Rezeptoren
CD262, DR5, KILLER, KILLER/DR5, TRAILR2, TRICK2, TRICK2A, TRICK2B, TRICKB, ZTNFR9
TNFRSF10B
Zytokine und Rezeptoren/CD-Proteine
His-Tag
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-Superfamilie, Mitglied 10b
Assay-Standard
Säugetiere