Learn More
TNFRSF10B, rekombinantes humanes Protein, hIgG1-Fc.His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne humane von TNFRSF10B (NP_003833.3) (Met 1-Glu 182) kodiert, das am C-Terminus mit dem Polyhistidin-markierten Fc-Bereich des humanen IgG1 fusioniert
Marke:  Invitrogen 10465H03H50
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15265465
  • 268.00 CHF / 50 Mikrogramm
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
TNFRSF10B, rekombinantes humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA; immobilisiertes humanes TNFSF10 bei10 μg/mL (100 μl/Well) kann humanes TNFRSF10B-Fc-Chimäre mit einem linearen Bereich von 2.5-40 ng/mL binden
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
50 kDa
50 μ g
TNF-Rezeptoren
CD262, DR5, KILLER, KILLER/DR5, TRAILR2, TRICK2, TRICK2A, TRICK2B, TRICKB, ZTNFR9
TNFRSF10B
Zytokine und Rezeptoren/CD-Proteine
His-Tag/IgG1-Fc-Tag
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-Superfamilie, Mitglied 10b
Assay-Standard
Säugetiere