Learn More
SLPI rekombinantes humanes Protein, N-His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die sezernierte Form von menschlichem SLPI (P03973) (Ser26-Ala132) kodiert, die am N-Terminus zu einem Polyhistidin-Tag fusioniert wurde
Marke:  Invitrogen 10343H07B25
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15285235
  • 179.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
18-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Secretary Leukocyte Peptidase Inhibitor (SLPI), rekombinantes humanes Protein, wird als gefrorenes Protein geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Die Aktivität dieses Proteins wurde nicht getestet
  • Rezeptur: 20 mM Tris, 500 mM NaCl, 10 % Glycerin, pH-Wert 7.4
  • Rekonstitution: Kein Rekonstitution erforderlich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Insekten
Assay-Standard
Gefroren
14 kDa
>84 % von SDS-PAGE
Bei -80 °C lagern. Auf Eis gelagertes Protein vor Gebrauch auftauen und wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Sekretorische Leukozyten Peptidase-Inhibitor
His-Tag
Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
6590
PAGE
5 x 5μ g
Volle Länge/rekombinant
ALK1, ALP, BLPI, HUSI, HUSI-I, MPI, WAP4, WFDC4
SLPI