Learn More
SIGIRR rekombinantes Mausprotein, hIgG1-Fc-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Click to view available options
:
5 x 5 ug
Beschreibung
Includes
Fünf Fläschchen mit Protein in Suspensionspuffer
Einzelimmunoglobulin und Toll-Interleukin 1 Rezeptor (TIR) Domain (SIGIRR), rekombinantes Mausprotein wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
- Aktivität: Die Aktivität dieses Proteins wurde nicht getestet
- Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
- Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 24058 |
Molekulargewicht | 40.7 kDa |
Reinigungsverfahren | PAGE |
Menge | 5 x 5μ g |
Lagerungsbedingungen | Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. |
Kündigung | C-Terminal |
Strukturform | Verkürzt/rekombinant |
Endotoxin-Konzentration | <1 EU/μg |
Gen-Alias | AI256711, mgC102426, TIR8 |
Gebräuchliche Bezeichnung | Einzelne Immunglobulin- und Toll-Interleukin1-Rezeptor-Domäne (TIR) |
Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SIGIRR rekombinantes Mausprotein, hIgG1-Fc-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur