Learn More
SERPINE1 rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wird aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die den Vorläufer von humanem SerpinE1 (NP_000593.1) (Met1-Pro 402) kodiert, der zu einem C-terminalen Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10296H08H50
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15235115
  • 784.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab
13-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Serpin Peptidase Inhibitor, Clade E, Mitglied1 (SERPINE1), rekombinantes humanes Protein, wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Die Aktivität dieses Proteins wurde nicht getestet
  • Rezeptur: Lyophilisiert in50 mM NAAC,100 mM NaCl, pH5.5,5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Assay-Standard
Lyophilisiert
44.2 kDa
≥95 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.
Volle Länge/rekombinant
SERPIN1, PAI, PAI-1, PAI1, PLANH1
SERPIN1
Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
5054
PAGE
50 μ g
C-Terminal
<1 EU/μg
Serpin-Peptidase-Hemmer, Klade E, Mitglied 1
His-Tag