Learn More
SERPINA1 rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wird aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane SERPIN1-Präprotein (NP_000286.3) (Met1-Lys418) kodiert, das mit dem Polyhistidin-Tag am C-Terminus fusioniert
Marke:  Invitrogen 10306H08H250
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15235135
  • 3965.00 CHF / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Serpin Peptidase Inhibitor, Clade A (Alpha-1 Antiproteinase, Antitrypsin), Mitglied1 (SERPINA1), rekombinantes humanes Protein wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Fähigkeit, die Trypsin-Spaltung eines fluorogenen Peptidsubstrats zu hemmen, Mca-RPKPVE-Nval-WRK(Dnp)-NH2
    ; die IC50 Der Wert ist<3.0 nM, gemessen in100μ L Reaktionsmischung, die 1.25 ng Trypsin,10μ M-Substrat, 50 mM Tris,10 mM CaCl2, 0.15 M NaCl, pH 7.5 enthält
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 25 mM Tris, 150 mM NaCl, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Protease-Inhibitor
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
45.7 kDa
5 x 50μ g
<1 EU/μg
Serpin Peptidase-Inhibitor, Klade A (Alpha-1 Antiproteinase, Antitrypsin), Mitglied 1
His-Tag
Protease Inhibitor
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
SerpinA1, PI, A1A, AAT, PI1, A1AT, mgC9222, PRO2275, mgC23330
SERPINA1