Learn More
S100B, rekombinantes humanes Protein, N-His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wird aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane S100B (NP_006263.1) (Ser 2-Glu 92 ) kodiert, das am N-Terminus zu einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10181H07E50
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15284855
  • 324.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
S100 calciumbindendes Protein B (S100B), rekombinantes humanes Protein, wird in gefrorener Form geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: 1. Gemessen anhand der Fähigkeit, humanes AGER in einem funktionellen ELISA zu binden; 2. Gemessen anhand der Fähigkeit, TP53 in einem funktionellen ELISA zu binden
  • Rezeptur: PBS, 0.2 μg/μl BSA, 10 % Glycerin, pH-Wert 7.5
  • Rekonstitution: Kein Rekonstitution erforderlich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
E. coli
Assay-Standard
Gefroren
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -80 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
S100 Calciumbindungsprotein B
His-Tag
Neurotrophe Faktoren|Andere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
12 kDa
50 μ g
NEF, S100, S100beta
S100B