Learn More
S100A9, rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein ist aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane S100A9 (NP_002956.1) (Met 1-Pro 114 ) kodiert, das am C-Terminus zu einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 11145H08B25
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15278295
  • 231.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
S100 calciumbindendes Protein A9 (S100A9) rekombinantes humanes Protein, wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Dieses Protein eignet sich für die Durchführung von zellbasierten Assays und Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder für Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.&line-break;Background: Human Protein S100-A9 , auch bekannt als S100-calciumbindendes Protein A9, ist ein calciumbindendes Protein. Es hat antimikrobielle Aktivität gegenüber Bakterien und Pilzen. Die antimikrobielle und proapoptotische Aktivität von S100A9 wird durch Zinkionen gehemmt. S100A9 spielt eine Rolle bei der Entwicklung endotoxischer Schocks als Reaktion auf bakterielles Lipopolysaccharid (LPS). Es fördert die Tubulin-Polymerisation, wenn es nicht phosphoryliert wird. Es fördert auch die Phagozyten-Migration und Infiltration von Granulozyten an den Verwundungsstellen. S100A9 spielt eine Rolle als proinflammatorischer Vermittler in der akuten und chronischen Entzündung und reguliert die Freigabe von IL8- und Zell-Oberflächenexpression von ICAM1.
  • N-terminale Sequenzanalyse: Met
  • Aktivität: 1. Gemessen an seiner Fähigkeit, rekombinantes humanes S100A8-his in einem funktionellen ELISA zu binden; 2 . Gemessen an seiner Fähigkeit, rekombinantes humanes his-S100A8 in einem funktionellen ELISA zu binden;3 . Gemessen an seiner Fähigkeit, die Proliferation von humanen MCF-Adenokarzinomzellen7 der Brust zu hemmen; der ED50 für diese Wirkung beträgt normalerweise 10 bis 30 μg/ml
  • Formulierung: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween™ 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Hergestellt von Sino Biological (China).
Spezifikation
Spezifikation
Insekten
Weitere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
14.6 kDa
5 x 5μ g
<1 EU/μg
S100 Calciumbindungsprotein A9
His-Tag
Weitere Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
60B8AG, CAGB, CFAG, CGLB, L1AG, LIAG, MAC387, MIF, MRP14, NIF, P14
S100A9