Learn More
S100A8, rekombinantes humanes Protein, N-His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane S100A8 (NP_002955.2) (Leu2-Glu 93 ) kodiert, das am N-Terminus zu einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 11138H07E5
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15238275
  • 109.00 CHF / 5 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 11-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
S100 calciumbindendes Protein A8 (S100A8), rekombinantes humanes Protein, wird in gefrorener Form geliefert. Es eignet sich für die Durchführung von zellbasierten Assays und Proteinstudien wie der Proteinstrukturanalyse und Protein-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Fähigkeit, rekombinantes humanes S100A9 in einem funktionellen ELISA zu binden; gemessen an seiner Fähigkeit, die Proliferation von humanen MCF-Adenokarzinomzellen7 der Brust zu hemmen, ED50 für diese Wirkung beträgt normalerweise 10 bis 30 μg/ml
  • Rezeptur: 20 mM Tris, 10 % Glycerin, pH-Wert 8.5
  • Rekonstitution: Kein Rekonstitution erforderlich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
E. coli
Assay-Standard
Gefroren
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -80 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
S100 Calciumbindungsprotein A8
His-Tag
Weitere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
12.2 kDa
5 μ g
60B8AG, CAGA, CFAG, CGLA, CP-10, L1Ag, MA387, MIF, MRP8, NIF, P8
S100A8