Learn More
S100A11, rekombinantes humanes Protein, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wird aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das native humane S100A11 (NP_005611.1) (Met1-Thr 105) kodiert
Marke:  Invitrogen 11140HNAE50
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15238285
  • 620.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab
20-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
S100 calciumbindendes Protein A11 (S100A11), rekombinantes humanes Protein, wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Die Aktivität dieses Proteins wurde nicht getestet
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
E. coli
Assay-Standard
Lyophilisiert
24 kDa
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
S100 Calciumbindungsprotein A11
Weitere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
6282
PAGE
50 μ g
Volle Länge/rekombinant
MLN70, S100C
S100A11