Learn More
S100A10, rekombinantes humanes Protein, N-His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane S100A10 (NP_002957.1) (Pro 2-Lys 97 ) kodiert, das am N-Terminus zu einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 11144H07E50
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15268295
  • 348.00 CHF / 50 Mikrogramm
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
S100 calciumbindendes Protein A10 (S100A10), rekombinantes humanes Protein, wird in gefrorener Form geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Dieses rekombinante Protein wurde nicht getestet
  • Rezeptur: 20 mM Tris, 10 % Glycerin, pH-Wert 8.5
  • Rekonstitution: Kein Rekonstitution erforderlich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
6281
PAGE
50 μ g
Volle Länge/rekombinant
S100 Calciumbindungsprotein A10
Assay-Standard
E. coli
Gefroren
12.6 kDa
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -80 °C lagern. Auf Eis gelagertes Protein vor Gebrauch auftauen und wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
ANX2L, ANX2LG, CAL1L, CLP11, Ca[1], GP11, mgC111133, P11, p10
S100A10
Weitere Proteine
N-His-Tag