Learn More
S100A1, rekombinantes humanes Protein, hIgG1-Fc-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wird aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane S100 A1 (NP_006262.1) (Gly2-Ser94) kodiert, das am N-Terminus mit dem Fc-Bereich des humanen IgG1 fusioniert
Marke:  Invitrogen 10179H01H25
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15274845
  • 234.00 CHF / 25 Mikrogramm
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
S100 calciumbindendes Protein A1 (S100A1), rekombinantes humanes Protein, wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur und die Durchführung zellbasierter Assays. Kann auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in anderen Forschungsanwendungen verwendet werden.
  • Aktivität: Dieses rekombinante Protein wurde nicht getestet
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
37.1 kDa
5 x 5μ g
Weitere Proteine
S100, S100-alpha, S100A
S100A1
Weitere Proteine
IgG1-Fc-Tag
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
S100 Calciumbindungsprotein A1
Assay-Standard
Säugetiere