Learn More
PVRL3, rekombinantes, humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wird aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne von humanem PVRL3 (NP_056295.1) (Met 1-Asp 400) kodiert, das am C-Terminus mit dem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10852H08H250
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15267295
  • 1320.00 CHF / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab
20-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Poliovirus-Rezeptor-bezogenes 3 (PVRL3), rekombinantes humanes Protein wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA: 1. Immobilisiertes rekombinantes humanes PVRL3 bei 1 μg/ml (100 μl/Well) kann biotinyliertes PVRL1/Nectin1 mit einem linearen Bereich von 6.4-800 ng/ml binden; 2. Immobilisiertes rekombinantes humanes PVRL3 bei 1 μg/ml (100 μl/Well) kann PVRL1/Nectin1-Fc Chimera mit einem linearen Bereich von 0.156-5 ng/ml binden
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Rezeptoren für virale Wirtszellen
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
39.3 kDa
5 x 50μ g
<1 EU/μg
Poliovirus-Rezeptor-bezogen 3
His-Tag
CD-Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
PVRL3, CD113, CDW113, DKFZp566B0846, FLJ90624, PPR3, PRR3, PVRR3, Nektin-3
PVRL3