Learn More
PTPN1 rekombinantes humanes Protein, N-His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane PTPN1 (NP_002818.1) (Glu2-Asn 321 ) kodiert, das am N-Terminus zu einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10304H07E250
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15285125
  • 1160.00 CHF / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab
18-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Protein-Tyrosin-Phosphatase, Non-Rezeptor-Typ 1 (PTPN1), rekombinantes humanes Protein wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Fähigkeit, einen Phosphotyrosinrest in einem EGF-Rezeptor (aa 988-998) Phosphopeptid-Substrat zu dephosphorylieren, beträgt die spezifische Aktivität >15nM/min/μg.
  • Rezeptur: Lyophilisiert in 10mM HEPES, 500mM NaCl, 1mM DTT, 1mM EDTA, pH 7.5, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
E. coli
Weitere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
38 kDa
5 x 50μ g
PTP1B, PTPN1
PTPN1
Weitere Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥95 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
Protein-Tyrosin-Phosphatase, Nicht-Rezeptor-Typ 3
His-Tag