Learn More
PRMT5 rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die humane PRMT5 (NP_006128.1) (Ala 2-Leu 637) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag und am N-Terminus mit einem Flag-Tag fusioniert ist
Marke:  Invitrogen 11074H18H50
Additional Details : CAS : 56-81-5 Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15277735
  • 525.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab
18-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Protein Arginin Methyltransferase 5 (PRMT5), rekombinantes humanes Protein wird in gefrorenem Format geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Dieses rekombinante Protein wurde nicht getestet
  • Rezeptur: 50mM Tris, 100mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.5 PMSF, 3mM TCEP, 25 % Glycerin, pH 8.0
  • Rekonstitution: Kein Rekonstitution erforderlich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Assay-Standard
Gefroren
75 kDa
>85 % von SDS-PAGE
Bei -80 °C lagern. Auf Eis gelagertes Protein vor Gebrauch auftauen und wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Protein-Arginin-Methyltransferase 5
N-Flag C-His
Methylierung und Demethylierung von Proteinen
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
10419
PAGE
50 μ g
Volle Länge/rekombinant
PRMT5, HRMT1L5, IBP72, JBP1, SKB1, SKB1Hs
PRMT5