Learn More
PLAU, rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane PLAU (NP_002649.1) (Met 1-Leu 431) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert ist
Marke:  Invitrogen 10815H08H5
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15237225
  • 172.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
13-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Plasminogen-Aktivator, Urokinase (Plau), rekombinantes humanes Protein wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Bindungsfähigkeit in einem Funktions-ELISA, kann humanes PLAU bei 5 μg/ml (100 μl/Well) Maus PLAUR mit einem linearen Bereich von 1.6-40 ng/ml binden
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Proteasen
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
18 kDa
5 μ g
<1 EU/μg
Plasminogen-Aktivator, Urokinase
His-Tag
Weitere Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
PLAU, ATF, UPA, URK, u-PA
PLAU