Learn More
PLAU rekombinantes humanes Protein, Trypsin-aktiviert, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane PLAU (NP_002649.1) (Met 1-Leu 431) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert ist
Marke:  Invitrogen 10815H08HA25
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15267225
  • 505.00 CHF / 25 Mikrogramm
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Plasminogen-Aktivator, Urokinase (Plau) aktiviert durch Trypsin, rekombinantes humanes Protein wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Das gereinigte Protein wurde durch Trypsin in vitro aktiviert
  • Aktivität: Gemessen an der Fähigkeit das fluorogene Peptidsubstrat N-Carbobenyloy-Gly-Gly-Arg-7-Amido-4-Methylcoum-Arin (Z-GGR-AMC) zu spalten, beträgt die spezifische Aktivität >2000 pmol/min/μg.
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
18 kDa
5 x 5μ g
Proteasen
PLAU, ATF, UPA, URK, u-PA
PLAU
Weitere Proteine
His-Tag
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Plasminogen-Aktivator, Urokinase
Assay-Standard
Säugetiere