Learn More
PECAM1 rekombinantes humanes Protein, hIgG1-Fc-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wird aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met1-Lys 601) des humanen PECAM1 (EAW94208.1) kodiert, das am C-Terminus mit dem Fuse Fc-Bereich des humanen IgG1 fusioniert.
Marke:  Invitrogen 10148H02H250
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15284735
  • 765.00 CHF / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab
11-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thrombozyten-/Endothel-Zelladhäsionsmolekül 1 (PECAM1), rekombinantes humanes Protein wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur und die Durchführung zellbasierter Assays. Kann auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in anderen Forschungsanwendungen verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Fähigkeit des immobilisierten Proteins, die Adhäsion von menschlichen leukämischen Jurkat-T-Zellen zu unterstützen; werden Zellen zu rekombinanten humanen PECAM1-beschichteten Platten (3.3 μg/ml,100 lμ/Well) in Anwesenheit von PMA hinzugefügt, haften ca. 50 %-65 % spezifisch nach 30Minuten bei 37 °C
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Interzelluläres Adhäsionsmolekül
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
91.2 kDa
5 x 50μ g
<1 EU/μg
Thrombozyten-/Endothelzelladhäsionsmolekül 1
IgG1-Fc-Tag
CD-Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
PECAM1, CD31, PECAM-1
PECAM1