Learn More
PDCD1LG2, rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wird aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met1-Pro 219) von humanem PDCD1LG2 (NP_079515.2) kodiert, das am C-Terminus zu einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10292H08H25
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15285095
  • 299.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
11-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Programmierter Zelltod 1 Ligand 2 (PDCD1LG2), rekombinantes humanes Protein wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Bindungsfähigkeit in einem Funktions-ELISA, kann immobilisiertes humanes PDCD1LG2/PDL2 bei 1 μg/ml (100 μl/Well) rekombinant / Rekombinante Human PD1 in einem linearen Bereich von 7.8-1000 ng/ml binden
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Weitere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
24 kDa
5 x 5μ g
<1 EU/μg
Programmierter Zelltod 1 Ligand 2
His-Tag
CD-Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
PDCD1LG2, B7DC, Btdc, PDL2, CD273, PD-L2, PDCD1L2, mgC142238, mgC142240, bA574F11.2
PDCD1LG2