Learn More
PCSK9 rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wird aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane PCSK9 (NP_777596.2) (Met 1-Gln 692 ) kodiert, das am C-Terminus zu einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10594H08H50
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15236975
  • 1255.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab
13-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Proprotein Convertase Subtilisin-Kexin Typ 9 9 (PCSK9), rekombinantes humanes Protein wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Bindungsfähigkeit mit humanem LDLR in einem funktionellen ELISA. Immobilisiertes rekombinantes humanes PCSK9 mit 10 μg/ml (100 μl/Well) kann das bioinylierte humane LDLR binden, die EC50 Von biotinyliertem humanen LDLR ist 0.61 μg/ml
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Proteasen
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
20 kDa
50 μ g
<1 EU/μg
Proproteinkonvertase Subtilisin/Kexin Typ 9
His-Tag
Weitere Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
PCSK9, FH3, NARC1, LDLCQ1, NARC-1, HCHOLA3
PCSK9