Learn More
PARP1 Recombinant Human Protein, His Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
This recombinant protein was expressed from the amino acids corresponding to the full length of human PARP1 (NP_001609.2) (Met 1-Trp 1014) fused to a polyhistidine tag at the C-terminus
680.00 CHF - 1076.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Molekulargewicht 114.5kDa
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
Endotoxin-Konzentration <1 EU/μg
Gen-Alias PARP1, RP11-125A15.2, ADPRT, ADPRT1, PARP, PARP-1, PPOL, pADPRT-1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15227615
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
11040H08B25
5 x 5μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15267615
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
11040H08B50
50μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Poly (Adp-Ribose) Polymerase 1 (PARP1), recombinant human protein is supplied in frozen format. It is suitable for use in protein studies such as protein structure analysis and protein-protein interactions. In general, recombinant proteins can also be used as an immunogen, as a protein standard, or in cell biology research applications.
  • Activity: Measured by its binding ability in a functional ELISA; immobilized human PARP1 at 10μg/mL (100μL/well) can bind to biotinylated human HSP70, the EC50 of biotinylated human HSP70 is 0.035μg/mL
  • Formulation: 50mM Tris, 100mM NaCl, pH 8, 2mM EDTA, 2mM PMSF, 0.5mM TCEP, 10% glycerol
  • Reconstitution: No reconstitution needed
This protein is manufactured by Sino Biological Inc.
Spezifikation
Spezifikation
Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Store at -80°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
PARP1, RP11-125A15.2, ADPRT, ADPRT1, PARP, PARP-1, PPOL, pADPRT-1
PARP1
Insect
Other Proteins
114.5kDa
<1 EU/μg
Poly (ADP-ribose) polymerase 1
His Tag
Frozen
≥90% by SDS-PAGE