Learn More
PARP1 rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus den Aminosäuren exprimiert, die der gesamten Länge des humanen PARP1 (NP_001609.2) (Met1-Trp1014) entsprechen, die am C-Terminus zu einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 11040H08B25
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15227615
  • 680.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
20-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Poly (Adp-Ribose) Polymerase 1 (PARP1), rekombinantes humanes Protein wird in gefrorenem Format geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Bindungsfähigkeit in einem Funktions-ELISA, kann immobilisiertes humanes PARP1 bei 10 μg/ml (100 μl/Well) sich an biotinyliertes humanes HSP70 binden, die EC50 von biotinyliertem humanem HSP70 beträgt 0.035 μg/ml
  • Rezeptur: 50mM Tris, 100mM NaCl, pH 8, 2mM EDTA, 2mM PMSF, 0.5mM TCEP, 10 % glycerol
  • Rekonstitution: Kein Rekonstitution erforderlich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Insekten
Assay-Standard
Gefroren
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -80 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
PARP1, RP11-125A15.2, ADPRT, ADPRT1, PARP, PARP-1, PPOL, pADPRT-1
PARP1
Weitere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
114.5 kDa
5 x 5μ g
<1 EU/μg
Poly(ADP-Ribose)-Polymerase 1
His-Tag