Learn More
PADI4, rekombinantes, humanes Protein, N-His.GST-Tag, InvitrogenSino Biological™
Dieses rekombinante Protein wird aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die humanes PADI4 (NP_036519.2) (Met1-Pro663) kodiert, das mit dem N-terminalen Polyhistidin-getaggten GST-Tag am N-Terminus fusioniert
Marke:  Invitrogen 11072H20B25
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15267715
  • 670.00 CHF / 25 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 27-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Peptidylarginin-Deiminase, Typ IV (PADI4), rekombinantes humanes Protein wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Die Aktivität dieses Proteins wurde nicht getestet
  • Rezeptur: Lyophilisiert in 20 mM Tris, 500 mM NaCl, 0.5 mM PMSF, 0.5 mM TCEP, pH 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
23569
PAGE
5 x 5μ g
N-Terminus
<1 EU/μg
Peptidyl-Arginin-Deiminase, Typ IV
Assay-Standard
Insekten
Lyophilisiert
76 kDa
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.
Volle Länge/rekombinant
PAD, PAD4, PADI5, PDI4, PDI5
PADI4
Weitere Proteine
GST-Tag, His-Tag