Learn More
P4HB, rekombinantes, humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die humanes PH4B (NP_000909.2), das den Aminosäuren (Met 1-Lys 505) entspricht, kodiert und mit einem C-terminalen Polyhistidin-Tag fusioniert ist
Marke:  Invitrogen 10827H08H50
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15267255
  • 367.00 CHF / 50 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 02-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Protein Disulfide-Isomerase (P4 HB), rekombinantes humanes Protein wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Die Aktivität dieses Proteins wurde nicht getestet
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
5034
PAGE
50 μ g
C-Terminal
<1 EU/μg
Prolyl 4-Hydroxylase, Beta-Polypeptid
Assay-Standard
Säugetiere
Lyophilisiert
60 kDa
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.
Volle Länge/rekombinant
DSI, ERBA2L, GIT, P4H beta, PDI, PDIA1, PHDB, PO4DB, PO4HB, PROHB
P4HB
Weitere Proteine
His-Tag