missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OLR1 rekombinantes humanes Protein, N-His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™

Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne von humanem OLR1 (P-78380) (Ser 61-Gln 273) kodiert und am N-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert ist

Marke:  Invitrogen 10585H07H250

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15236965

  • 1200.00 CHF / 250 Mikrogramm


Verfügbar ab
20-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Oxidiertes Lipoprotein niedriger Dichte (lectin-like) Rezeptor1 (OLR1), rekombinantes humanes Protein wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Die Aktivität dieses Proteins wurde nicht getestet
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich

Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.

Spezifikation

Spezifikation

Säugetiere
Assay-Standard
Lyophilisiert
26.5 kDa
>85 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.
Verkürzt/rekombinant
OLR1, CLEC8A, LOX1, LOXIN, SCARE1, SLOX1
OLR1
Weitere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
4973
PAGE
5 x 50μ g
N-Terminus
<1 EU/μg
Oxidiertes Lipoprotein niedriger Dichte (lectin-ähnlich) 1
His-Tag
Videos
Dokumentation

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.