Learn More
NGF Recombinant Mouse Protein, Invitrogen™ Sino Biological™
This recombinant protein was expressed from a DNA sequence encoding the mature form of mouse NGF (NP_001106168.1), residues 122 to 241, with an initial Met at the N-terminus
93.75 CHF - 304.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Gen-ID (Entrez) 18049
Molekulargewicht 13.5kDa
Lagerungsbedingungen Store at -20° to -70°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
Strukturform Native
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13476286
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
50385MNAC5
5μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13456286
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
50385MNAC25
5 x 5μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13486286
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
50385MNAC50
50μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Nerve growth factor (NGF), recombinant mouse protein is supplied as a lyophilized powder. It is suitable for use in performing cell based assays. It can also be used as a protein standard, or in other research applications.
  • Activity: Measured in a cell proliferation assay using TF1 human erythroleukemic cells; the ED50 for this effect is 0.2-2.0ng/mL
  • Formulation: Lyophilized in 50mM Na acetate buffer, pH 5.5, 150mM NaCl, 5% Mannitol, 5% Trehalose, and 0.02% Tween 80
  • Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double distilled water to a concentration of 0.2mg/mL or lower; aliquot and use as soon as possible
Shipping Condition: Room Temperature. This protein is manufactured by Sino Biological Inc.
Spezifikation
Spezifikation
Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
13.5kDa
Native
Ngf, Ngfb
NGF
Mammalian
Lyophilized
≥95% by SDS-PAGE
18049
Store at -20° to -70°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
<1 EU/μg
Nerve growth factor
Untagged
Growth Factors & Receptors
Neurotrophic Factors