Learn More
mMP8 rekombinantes humanes Protein, His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane mMP8 (NP_002415.1) (Met 1-Gly 467) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10254H08H25
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15285005
  • 690.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Matrix-Metallopeptidase 8 (neutrophile Kollagenase) (MMP8), rekombinantes humanes Protein, wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Fähigkeit, das fluorogene Peptidsubstrat zu spalten, Mca-PLGL-Dpa-AR-NH2, die spezifische Tätigkeit ist >450 pmol/min./μg.
  • Rezeptur: Lyophilisiert in50 mM Tris,10 mM CaCl2, 150 mM NaCl, pH 7.5, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Proteasen
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
52.6 kDa
5 x 5μ g
<1 EU/μg
Matrix Metallopeptidase8 (Neutrophile Kollagenase)
His-Tag
Weitere Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥85 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
CLG1, HNC, PMNL-CL, mMP8
MMP8