Learn More
mMP7 rekombinantes humanes Protein, N-hIgG1-Fc-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die aktive Form von humanem MP7 (NP_002414.1) (Tyr 95-Lys 267) kodiert und am N-terminus mit der Fc-Region von humanem IgG1 fusioniert
Marke:  Invitrogen 10277H01H5
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15285065
  • 232.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
11-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Matrix Metallopeptidase7 (MMP7), rekombinantes humanes Protein, wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Die Aktivität dieses Proteins wurde nicht getestet
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 50 mM Tris, 100 mM Glycin, 10 mM NaCl, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Proteasen
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
4316
PAGE
5 μ g
N-Terminus
<1 EU/μg
Matrix metallopeptidase 7
IgG1-Fc-Tag
Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren
Assay-Standard
Lyophilisiert
45.8 kDa
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.
Volle Länge/rekombinant
MMP7, mMP-7, MPSL1, PUMP-1
MMP7