Learn More
mMP1 rekombinantes humanes Protein, His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die Pro-Form der Vorläufers von humanem mMP1-Enzym (NP_002412.1) (Met 1-Asn 469) kodiert und am C-Terminal mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10532H08H25
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15276885
  • 795.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Matrix Metallopeptidase 1 (MMP)1, rekombinantes humanes Protein, wird in gefrorenen Format geliefert. Für die Verwendung in Proteinstudien wie enzymatischen Analysen und Protein-Protein-Interaktionen geeignet. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Fähigkeit, das fluorogene Peptidsubstrat zu spalten, Mca-PLGL-Dpa-AR-NH2 (AnaSpec Cat. Nr. 27076), die spezifische Tätigkeit ist >70 pmol/min./μg.
  • Rezeptur: 25 mM MES, 10 mM CaCl2, 150 mM NaCl, 0.05 % BRIG 35, pH 5.5
  • Rekonstitution: Kein Rekonstitution erforderlich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Proteasen
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
52 kDa
5 x 5μ g
<1 EU/μg
Matrix Metallopeptidase 1
His-Tag
Weitere Proteine
Assay-Standard
Gefroren
≥95 % von SDS-PAGE
Bei -80 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
CLG, CLGN
MMP1