Learn More
MAP1D, rekombinantes humanes Protein, His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane METAP1D (NP_954697.1) (Arg 44-Ala 335) kodiert, mit einem Polyhistidin-Tag am C-Terminus und einem anfänglichen Met am N-Terminus
Marke:  Invitrogen 10883H08B25
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15277325
  • 463.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Methionyl-Aminopeptidase Typ1D (mitochondrial) (METAP1D), rekombinantes humanes Protein, wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen anhand der Fähigkeit, Methionin aus einem fluorogenen Peptidsubstrat H-Met-Gly-Pro-AMC zu entfernen; das resultierende Gly-Pro-AMC wird von humanem DPP4/CD gespalten, 26 die spezifische Aktivität ist >30 pmol/min/μg.
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 50 mM Tris, 100 mM NaCl, pH-Wert 8.0, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Insekten
Proteasen
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
33.4 kDa
5 x 5μ g
<1 EU/μg
Methionyl-Aminopeptidase-Typ1 D (mitochondrial)
His-Tag
Weitere Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
MAP1D
MAP1D