Learn More
LRPAP1 rekombinantes humanes Protein, His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane LRPAP1 (NP_002328.1) (Tyr 35-Leu 357) kodiert und am N-Terminus mit dem Signalpeptid und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 11100H08H5
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15268235
  • 94.75 CHF / 5 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 02-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lipoprotein-Rezeptor-assoziiertes Protein mit niedriger Dichte1 (LRPAP1), rekombinantes, humanes Protein wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA; immobilisiertes humanes LRPAP1 bei 0.5 μg/ml kann humanes VLDLR mit einem Bereich von 3.2-400 ng/ml binden
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
39.2 kDa
5 μ g
Weitere Proteine
LRPAP1, RP11-529E10.3, A2MRAP, A2RAP, HBP44, mgC138272, MRAP, RAP
LRPAP1
Weitere Proteine
His-Tag
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Lipoprotein-Rezeptor-assoziiertes Protein mit niedriger Dichte 1
Assay-Standard
Säugetiere