Learn More
LGALS8 rekombinantes humanes Protein, N-GST-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die humanes LGALS8 (AAF19370.1) (Met 1-Trp 317) kodiert und am N-Terminus mit einem GST-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10301H09E50
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15235125
  • 375.00 CHF / 50 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 11-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lektin, Galactosid-bindendes, lösliches 8 (LGALS8) rekombinantes, humanes Protein wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur und die Durchführung zellbasierter Assays. Kann auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in anderen Forschungsanwendungen verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Fähigkeit, menschliche rote Blutkörperchen zu agglutinieren, wird das ED-50 für diese Wirkung beträgt normalerweise 0.2 bis 1 μg/ml
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 50 mM Tris, 0.1 M NaCl, pH-Wert 8.0, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
E. coli
Lektine und Leptine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
62.7 kDa
50 μ g
LGALS8, RP11-385F5.1, Gal-8, PCTA-1, PCTA1, Po66-CBP
LGALS8
Weitere Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
>76 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
Lektin, Galaktosid-Bindung, löslich, 8
GST-Markierung