Learn More
LGALS3 rekombinantes Humanprotein, Invitrogen™ Sino Biological™, niedriger Endotoxingehalt
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane LGALS3 (P17931) (Met 1-Ile 250) kodiert
Marke:  Invitrogen 10289HNAEE250
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15235085
  • 3640.00 CHF / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab
13-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lektin, Galactosid-bindendes, lösliches 3 (LGALS3) rekombinantes, humanes Protein wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur und die Durchführung zellbasierter Assays. Kann auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in anderen Forschungsanwendungen verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Fähigkeit, menschliche rote Blutkörperchen zu agglutinieren, wird das ED-50 für diese Wirkung beträgt normalerweise 3 bis 15 μg/ml
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
E. coli
Lektine und Leptine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
26.1 kDa
5 x 50μ g
<5 EU/mg
Lektin, Galaktosid-Bindung, löslich, 3
Nicht markiert
Weitere Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
LGALS3, CBP35, GAL3, GALBP, GALIG, L31, LGALS2, MAC2
LGALS3