Learn More
LEPR rekombinantes humanes Protein, His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met 1-Asp 839) von humanem LEPR (NP_002294.2) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10322H08H50
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15275155
  • 273.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Leptinrezeptor (LEPR), rekombinantes humanes Protein wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA; immobilisiertes Human-LEpR bei5 μg/ml (100 μl/Well) kann den humanen Leptinrezeptor (LEPR) mit einem linearen Bereich von0.032-4.0 μg/ml binden.
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Zytokin-Rezeptoren|Hormonrezeptoren
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
95 kDa
50 μ g
<1 EU/μg
Leptinrezeptor
His-Tag
Weitere Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥95 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
LEPR, CD295, OBR
LEPR