Learn More
KLK13 rekombinantes humanes Protein, His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die Pro-Form von humanem KLK13 (NP_056411.1) (Met 1-Ile 262) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10199H08H250
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15274895
  • 4570.00 CHF / 250 Mikrogramm
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kallikrein-verwandte Peptidase13 (KLK13), rekombinantes humanes Protein, wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Fähigkeit, das fluorogene Peptidsubstrat Boc-VPR-AMC zu spalten; die spezifische Aktivität ist >500 pmol/min./μg
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
28.4 kDa
5 x 50μ g
Proteasen
KLK13, DKFZp586J1923, KLK-L4, KLKL4
KLK13
Weitere Proteine
His-Tag
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Kallikrein-verwandte Peptidase 13
Assay-Standard
Säugetiere