Learn More
KITLG rekombinantes humanes Protein, His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met1-Ala 189) von humanem KITLG (P21583-1) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10451H08B50
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15285445
  • 570.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
KIT-Ligand (KITLG/SCF), rekombinantes humanes Protein, wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur und die Durchführung zellbasierter Assays. Kann auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in anderen Forschungsanwendungen verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen in einem Zellproliferationsassay unter Verwendung von TF--1humanen Erythroleukämiezellen (Kitamura, T. et al 1989, J. Cell Physiol. 140:323.), die EC50 für diese Wirkung beträgt normalerweise 0.2 bis1 ng/ml
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 20 mM Tris, 500 mM NaCl, pH-Wert 8.0, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Insekten
Andere Wachstumsfaktoren
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
19.9 kDa
50 μ g
Verkürzt/rekombinant
KITLG, DKFZp686F2250, FPH2, KL-1, Kitl, mgF, SCF, SF, SHEP7
KITLG
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
KIT ligand
His-Tag