Learn More
IL13 Recombinant Human Protein, Invitrogen™ Sino Biological™
This recombinant protein was expressed from a DNA sequence encoding human IL-13 (AAK53823.1) (Met 1 - Asn 132)
186.00 CHF - 790.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Molekulargewicht 12.5kDa
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
Endotoxin-Konzentration <1 EU/μg
Gen-Alias ALRH, BHR1, IL-13, mgC116786, mgC116788, mgC116789, P600
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15295275
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10369HNAC5
5μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15275275
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10369HNAC25
5 x 5μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15205285
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
10369HNAC50
50μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Interleukin 13 (IL13), recombinant human protein is supplied as a lyophilized powder. It is suitable for use in analysis of protein structure, and performing cell based assays. It can also be used as an immunogen, as a protein standard, or in other research applications.
  • Activity: Measured in a cell proliferation assay using TF1 human erythroleukemic cells (Kitamura, T. et al. 1989, J. Cell Physiol. 140:323), the ED50 for this effect is typically 0.75-3.5ng/mL
  • Formulation: Lyophilized in 140mM NaCl, 2.7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 1.8mM KH2PO4, pH 7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween 80
  • Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double distilled water to a concentration of 0.2mg/mL or lower; aliquot and use as soon as possible
This protein is manufactured by Sino Biological Inc.
Spezifikation
Spezifikation
Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
ALRH, BHR1, IL-13, mgC116786, mgC116788, mgC116789, P600
IL13
Mammalian
Lyophilized
≥90% by SDS-PAGE
12.5kDa
<1 EU/μg
Interleukin 13
Untagged
Cytokines & Receptors
Interleukins