Learn More
IGFBP7 rekombinantes humanes Protein, N-His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane IGFBP7 (Q16270) (Asp 30-Leu 282) kodiert und am N-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 13100H07H25
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15236165
  • 374.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
24-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
IGFBP7 (Insulin-like growth factor binding protein 7), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: 1. Gemessen an seiner Fähigkeit, biotinylierte rekombinantes humanes CCL21 in einem funktionellen ELISA zu binden; 2. Gemessen an seiner Fähigkeit, biotinylierte rekombinantees humanes VEGF165 einem funktionellen ELISA zu binden; 3 Gemessen an seiner Fähigkeit, biotinylierte rekombinantees humanes IGF2 einem funktionellen ELISA zu binden
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
IGF (Insulinartige Wachstumsfaktoren)|Wachstumsfaktor-Rezeptoren
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
28.6 kDa
5 x 5μ g
<1 EU/μg
Insulinähnlicher Wachstumsfaktor Bindungsprotein 7
His-Tag
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
AGM, FSTL2, IBP-7, IGFBP-7, IGFBP-7v, IGFBPRP1, MAC25, PSF,TAF
IGFBP7