Learn More
IGF2BP2 rekombinantes humanes Protein, N-His.GST-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die humane IGF2BP2-Isoform 1 (Q9Y6M1-2) (Met 1-Lys 599) kodiert und am N-Terminus mit dem N-terminalen, Polyhistidin-markierten GST-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 11116H20B5
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15228255
  • 134.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
24-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Insulinähnlicher Wachstumsfaktor 2 mRNA-bindendes Protein 2 (IGF2BP2), rekombinantes humanes Protein wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert.
  • Aktivität: Dieses rekombinante Protein wurde nicht getestet
  • Rezeptur: 50 mM Tris, 500 mM NaCl , 0.5 mM PMSF, 5 mM GSH, pH 8.0, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Insekten
Assay-Standard
Lyophilisiert
94 kDa
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
Volle Länge/rekombinant
IMP-2, IMP2, VICKZ2, p62
IGF2BP2
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
10644
PAGE
5 μ g
N-Terminus
<1 EU/μg
Insulinähnlicher Wachstumsfaktor2 mRNA-Bindungsprotein 2
GST-Tag, His-Tag