Learn More
IGF1 rekombinantes humanes Protein, His.Nusa-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die reife Form der humanen IGF1-Isoform 1 (P05019-1) (Gly 49-Ala 118) kodiert und am N-Terminus mit dem Polyhistidin-NusA-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10598H24E25
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15266975
  • 236.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
24-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1 (IGF1), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine als Proteinstandard und in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie eingesetzt werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA kann immobilisierter, humaner IGF1 bei 10 μg/ml (100 μl/Well) biotinyliertes, humanes IGFBP3-His binden. Die EC50 von biotinyliertem, humanem IGFBP3-His beträgt 24 ng/ml
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
E. coli
IGF (Insulinartige Wachstumsfaktoren)
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
64.8 kDa
5 x 5μ g
Volle Länge/rekombinant
Insulinähnlicher Wachstumsfaktor1 (Somatomedin C)
His-Markierung, NusA-Markierung
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
IGF-I, IGF1A, IGFI
IGF1