Learn More
HPX rekombinantes humanes Protein, His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane HPX (NP_000604.1) (Met 1-His 462) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10870H08H250
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15267315
  • 1340.00 CHF / 250 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 27-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hämopexin (HPX), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Fähigkeit Protoporphyrin IX (PPPIX) zu binden, bindet rekombinantes, humanes Hämopexin (HPX) >25 μM PPPIX, was zu einer Abnahme von 50 % beim Fluoreszenzsignal des humanen HPX führt
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
50.7 kDa
5 x 50μ g
Weitere Proteine
FLJ56652, HX, HPX
HPX
Weitere Proteine
His-Tag
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Hämopexin
Assay-Standard
Säugetiere