Learn More
HMGB1 rekombinantes humanes Protein, hIgG1-Fc-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wird aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane HMGB1-Protein (NP_002119.1) (Met 1-Glu 215) kodiert und am N-Terminus mit dem Fc-Bereich von humanem IgG1 fusioniert
Marke:  Invitrogen 10326H01H5
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15235165
  • 185.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
HMGB1 (High-Mobility Group Box 1), rekombinantes, humanes Protein wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Dieses Protein eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder für Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.&line-break;Background: Das humane HMGB1-Protein (High-Mobility Group Box 1), auch HMG-1 oder Amphoterin genannt, ist ein Mitglied der HMGB-Familie, die aus drei Mitgliedern besteht, HMGB1, HMGB2 und HMGB3. HMGB1 ist ein architektonisches, chromosomales Nicht-Histon-Protein, das in allen Zellkernen der Wirbeltiere allgegenwärtig ist und doppelsträngige DNA ohne Sequenzspezifität bindet. HMGB1 besteht strukturell aus zwei homologen DNA-bindenden Domänen mit den Namen Box A und Box B und einem äußerst negativ geladenen C-Terminus. Dieses Protein ist artenübergreifend mit 99 bis 100 % aa-Sequenzhomologie zu Maus-, Ratte-, Rind-, Hunde- und Schweine-Proteine außergewöhnlich stark konserviert. Als Kernprotein stabilisiert HMGB1 Nukleosome und ermöglicht das Biegen von DNA, wodurch die Gentranskription erleichtert wird, die für das individuelle Überleben unerlässlich ist. Inzwischen wird deutlich, dass HMGB1 auch als Zytokin extrazellulär wirken kann und Monozyt-, T-Zell-, dendritische Zellaktivitäten in Entzündungsreaktionen reguliert. Nach der Sekretion induziert HMGB1 die Signaltransduktion durch seinen Rezeptor RAGE und möglicherweise durch TLR2 und TLR4. Die immunregulatorische Funktion von HMGB1 kann dazu führen, dass es als neues therapeutisches Ziel erkannt wird.
  • N-terminale Sequenzanalyse: Glu 20
  • Aktivität: Gemessen an der Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA hat immobilisierter, rekombinant Maus-AGER bei 2 μg/ml (100 μl/Well) gezeigt, humanes HMGB1 binden zu können. Die EC50 von humanem HMGB1 beträgt 0.23 μg/ml
  • Rezeptur: Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 25 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Hergestellt von Sino Biological (China).
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Andere Zytokine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
51.5 kDa
5 μ g
<1 EU/μg
Gruppenbox mit hoher Mobilität 1
IgG1-Fc-Tag
Zytokine und Rezeptoren
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
DKFZp686A04236, HMG1, HMG3, SBP-1, HMGB1
HMGB1