Learn More
HA Recombinant Influenza A, Subtype H1N1 (A/Puerto Rico/8/1934) Protein, His Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
This recombinant protein was expressed from a DNA sequence encoding the extracellular domain (Met 1-Gln 528) of the influenza A hemagglutinin (A/Puerto Rico/8/1934 (H1N1)) (ABD77675.1), fused to a C-terminal polyhistidine tag
344.00 CHF - 1072.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Molekulargewicht 59kDa
Reinigungsverfahren PAGE
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
Kündigung C-Terminal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15288845
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
11684V08H50
50μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15268845
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
11684V08H250
5 x 50μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Hemagglutinin (HA), recombinant viral protein is supplied as a lyophilized powder. In general, recombinant proteins can be used as protein stucture analysis and in cell biology research applications.
  • Activity: This recombinant protein has not been tested
  • Formulation: 140mM NaCl, 2.7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 1.8mM KH2PO4, pH 7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween 80
  • Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double distilled water to a concentration of 0.2mg/mL or lower; aliquot and use as soon as possible
This protein is manufactured by Sino Biological Inc.
Spezifikation
Spezifikation
Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
PAGE
C-Terminal
<1 EU/μg
Hemagglutinin
His Tag
Cell Structure/Organelle Proteins
≥90% by SDS-PAGE
59kDa
Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
Truncated/Recombinant
HA
HA
Mammalian
Lyophilized