Learn More
HA Rekombinantes Influenza A Protein, Untertyp H1N1 (A/England/195/2009), His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne des Hämagglutinins (ACR15621.1) von Influenza A H1N1 (A/England/195/2009 (H1N1)) (Met 1-Gln 529, HA1+HA2, ungespalten) kodiert und mit einem C-terminalen Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 40005V08H25
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15236385
  • 229.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
13-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hämagglutinin (HA), rekombinantes, virales Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine bei der Proteinstukturanalyse und in zellbiologischen Forschungsanwendungen verwendet werden.
  • Aktivität: Dieses rekombinante Protein wurde nicht getestet
  • Rezeptur: 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Assay-Standard
Lyophilisiert
PAGE
5 x 5μ g
C-Terminal
<1 EU/μg
Hämagglutinin
His-Tag
Zellstruktur/Organellproteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
59 kDa
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
Verkürzt/rekombinant
HA
HA