Learn More
H1F0 rekombinantes Humanprotein, N-His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane H1F0 (P07305) (Met 1-Lys 194) kodiert und am N-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10920H07E50
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15267385
  • 538.00 CHF / 50 Mikrogramm
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
H1 Histon-Familie, Mitglied0 (H1F0), rekombinantes, humanes Protein wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Die Aktivität dieses Proteins wurde nicht getestet
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 50 mM Tris, 600 mM NaCl, 1 mM DTT, pH-Wert 8.5, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
3005
PAGE
50 μ g
N-Terminus
<1 EU/μg
H1 Histon-Familie, Mitglied 0
Assay-Standard
E. coli
Lyophilisiert
22.4 kDa
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.
Volle Länge/rekombinant
HSPD1, CPN60, GROEL, HLD4, HSP60, HSP65, HuCHA60, SPG13
H1F0
Histone
His-Tag