Learn More
GPC5 rekombinantes humanes Protein, His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane GPC5 (NP_004457.1) (Met 1-Thr 554) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 10079H08B50
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15234615
  • 373.00 CHF / 50 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 11-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Glypican 5 (GPC5), rekombinantes, humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an der Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA kann immobilisiertes, humanes GPC5 bei 5 μg/ml (100 μl/Well) humanen FGF2 mit einem linearen Bereich von 0.156 bis 2.5 ng/ml binden
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 50 mM Tris, 100 mM NaCl, pH-Wert 8.0, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween-80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 25 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Insekten
Proteoglykane
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
60.5 kDa
50 μ g
<1 EU/μg
Glypican 5
His-Tag
Weitere Proteine
Assay-Standard
Gefroren
≥90 % von SDS-PAGE
Lagerung bei -80 °C. Lagern Sie Aliquoten unter sterilen Bedingungen bei -20 °C. Wiederholtes Einfrieren/Auftauen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
GPC5, bA93M14.1, glypican proteoglycan 5, glypican-5
GPC5