Learn More
GAD1 (GAD67) rekombinantes humanes Protein, His-Markierung, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane GAD1 (Q99259-1) (Met 1-Leu 594) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Invitrogen 12570H08B5
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15235985
  • 156.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
20-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Glutamat-Decarboxylase 1 (Gehirn 67 kDa) (GAD1), rekombinantes, humanes Protein, wird in gefrorenem Format geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Dieses rekombinante Protein wurde nicht getestet
  • Rezeptur: 20 mM Tris, 500 mM NaCl, 10 % Glycerin, pH-Wert 8.5
  • Rekonstitution: Kein Rekonstitution erforderlich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Insekten
Assay-Standard
Gefroren
68.3 kDa
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -80 °C lagern. Auf Eis gelagertes Protein vor Gebrauch auftauen und wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Glutamat-Decarboxylase 1 (Gehirn, 67kDa)
His-Tag
Weitere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
2571
PAGE
5 μ g
Volle Länge/rekombinant
FLJ45882, GAD, SCP
GAD1